Print…
Ethyl {[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32272-1G PC32272-250MG PC32272-500MG
APOSPC32272-1GEA 105 EUR
APOSPC32272-1G APOSPC32272-250MG APOSPC32272-500MG
Ethyl {[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}acetate
Ethyl {[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}acetate
Fórmula: C₁₁H₁₂F₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00176763
Número CAS: 306935-79-5