Print…
Etilo 3-Fluorobenzoato 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3220-100G PC3220-25G
APOSPC3220-100GEA 0 EUR
APOSPC3220-100G APOSPC3220-25G
Etilo 3-Fluorobenzoato 98%
Etilo 3-Fluorobenzoato
Fórmula: C₉H₉FO₂
Ponto de ebulição: 94…95 °C/16mmHg
Densidade: 1,136 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000336
Número CAS: 451-02-5
EINECS: 207-191-1