Print…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3215-100G PC3215-25G PC3215-5G
APOSPC3215-100GEA 115 EUR
APOSPC3215-100G APOSPC3215-25G APOSPC3215-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₅BrF₃NO
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190127
Número CAS: 191602-54-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III