Print…
1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5'-Amino-2'-fluoroacetophenone
PC32127-1G PC32127-5G PC32127-10G PC32127-25G
APOSPC32127-1GEA 56.7 EUR
APOSPC32127-1G APOSPC32127-5G APOSPC32127-10G APOSPC32127-25G
1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone 95%
1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone
Fórmula: C₈H₈FNO
Ponto de Fusão: 68…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02090052
Número CAS: 67500-19-0