Print…
5-(Trifluoromethyl)benzo[2,1,3]thiadiazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3212-1G PC3212-5G
APOSPC3212-1GEA 89.9 EUR
APOSPC3212-1G APOSPC3212-5G
5-(Trifluoromethyl)benzo[2,1,3]thiadiazole 97%
5-(Trifluoromethyl)benzo[2,1,3]thiadiazole
Fórmula: C₇H₃F₃N₂S
Ponto de ebulição: 100 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 36…37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00114584
Número CAS: 17754-05-1