Print…
Etilo 2-Fluorobenzoato 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-fluorobenzoate, 2-Fluorobenzoic acid ethyl ester
PC3210-100G PC3210-250G PC3210-25G
APOSPC3210-100GEA 46.4 EUR
APOSPC3210-100G APOSPC3210-250G APOSPC3210-25G
Etilo 2-Fluorobenzoato 98%
Etilo 2-Fluorobenzoato
Fórmula: C₉H₉FO₂
Ponto de ebulição: 217…220 °C
Densidade: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039214
Número CAS: 443-26-5
EINECS: 207-134-0