Print…
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC32093-25G PC32093-5G PC32093-100G
APOSPC32093-25GEA 0 EUR
APOSPC32093-25G APOSPC32093-5G APOSPC32093-100G
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
Fórmula: C₈H₆FNO₃
Ponto de Fusão: 46…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00277867
Número CAS: 79110-05-7