Print…
8-Fluoroquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3205-1G PC3205-25G PC3205-5G
APOSPC3205-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3205-1G APOSPC3205-25G APOSPC3205-5G
8-Fluoroquinoline
8-Fluoroquinoline
Fórmula: C₉H₆FN
Ponto de ebulição: 148…150 °C/30mmHg
Densidade: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01685514
Número CAS: 394-68-3