Print…
(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC3202-1G PC3202-5G
APOSPC3202-1GEA 34.8 EUR
APOSPC3202-1G APOSPC3202-5G
(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃(CF₃)₂)OCH₂COOH
Ponto de Fusão: 87,5…87.9 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042492
Número CAS: 177952-39-5