Print…
Difluoroacetato de Etilo 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Difluoroacetic ethyl ester
PC3200-100G PC3200-25G PC3200-500G
APOSPC3200-100GEA 43.5 EUR
APOSPC3200-100G APOSPC3200-25G APOSPC3200-500G
Difluoroacetato de Etilo 98%
Difluoroacetato de Etilo
Fórmula: C₄H₆F₂O₂
Peso Molecular: 124.09 g/mol
Ponto de ebulição: 98…99 °C
Densidade: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 23.9 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013578
Número CAS: 454-31-9
EINECS: 207-223-4
UN: 2924
ADR: 3+8 III