Print…
Methyl-4-chloro-3-fluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-chloro-3-fluorobenzoate, 4-Chloro-3-fluorobenzoic acid methyl ester
PC31950-25G PC31950-5G
APOSPC31950-25GEA 104 EUR
APOSPC31950-25G APOSPC31950-5G
Methyl-4-chloro-3-fluorobenzoate
Methyl-4-chloro-3-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₆ClFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00209299
Número CAS: 206362-87-0