Print…
1-Chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-4,5-difluoronitrobenzene
PC3191-1G PC3191-25G PC3191-5G
APOSPC3191-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3191-1G APOSPC3191-25G APOSPC3191-5G
1-Chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₂ClF₂NO₂
Ponto de ebulição: 118 °C/31mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973764
Número CAS: 771-76-6