Print…
Diethyl (4-chloro-2-fluorophenyl)malonate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Diethyl 2-(4-chloro-2-fluorophenyl)malonate
PC31868-1G PC31868-250MG PC31868-5G
APOSPC31868-1GEA 249 EUR
APOSPC31868-1G APOSPC31868-250MG APOSPC31868-5G
Diethyl (4-chloro-2-fluorophenyl)malonate 95%
Diethyl (4-chloro-2-fluorophenyl)malonate
Fórmula: C₁₃H₁₄ClFO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01570544
Número CAS: 680211-90-9