Print…
Ethyl dibromofluoroacetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3185-100G PC3185-25G
APOSPC3185-100GEA 607 EUR
APOSPC3185-100G APOSPC3185-25G
Ethyl dibromofluoroacetate 97%
Ethyl dibromofluoroacetate
Fórmula: C₄H₅Br₂FO₂
Ponto de ebulição: 82 °C/33mmHg
Densidade: 1,894 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042068
Número CAS: 565-53-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III