Print…
3-Bromo-2-(tert-butyl)-7-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC31849-1G PC31849-50MG PC31849-100MG PC31849-250MG PC31849-500MG PC31849-2.5G
APOSPC31849-1GEA 393 EUR
APOSPC31849-1G APOSPC31849-50MG APOSPC31849-100MG APOSPC31849-250MG APOSPC31849-500MG APOSPC31849-2.5G
3-Bromo-2-(tert-butyl)-7-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine
3-Bromo-2-(tert-butyl)-7-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Fórmula: C₁₁H₁₀BrClF₃N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00178915
Número CAS: 655235-50-0