Print…
Ethyl 2-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-pyrazole-4-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3184-1G PC3184-250MG
APOSPC3184-1GEA 87 EUR
APOSPC3184-1G APOSPC3184-250MG
Ethyl 2-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-2-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₀ClF₃N₂O₂
Peso Molecular: 318.69 g/mol
Ponto de ebulição: 126…128 °C/0.02mmHg
Ponto de Fusão: 52…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052074
Número CAS: 112055-36-4