Print…
Ethyl-5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3183-1G PC3183-5G
APOSPC3183-1GEA 132 EUR
APOSPC3183-1G APOSPC3183-5G
Ethyl-5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoate
Ethyl-5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoate
Fórmula: C₁₄H₁₀ClF₃O₃
Ponto de Fusão: 91…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00275556
Número CAS: 175276-59-2