Print…
(3-Fluorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC31781-1G PC31781-500MG PC31781-5G
APOSPC31781-1GEA 77 EUR
APOSPC31781-1G APOSPC31781-500MG APOSPC31781-5G
(3-Fluorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
(3-Fluorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Fórmula: C₂₅H₂₁ClFP
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00179768
Número CAS: 55128-97-7