Print…
5-Fluoro-2-methyl-1H-indene-3-acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3174-1G PC3174-500MG
APOSPC3174-1GEA 62.8 EUR
APOSPC3174-1G APOSPC3174-500MG
5-Fluoro-2-methyl-1H-indene-3-acetic acid
5-Fluoro-2-methyl-1H-indene-3-acetic acid
Fórmula: C₁₂H₁₁FO₂
Ponto de Fusão: 161…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01076194
Número CAS: 32004-66-3
EINECS: 250-891-7