Print…
Etil Clorodifluoroacetato 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic ethyl ester
PC3170-100G PC3170-25G PC3170-5G
APOSPC3170-100GEA 168 EUR
APOSPC3170-100G APOSPC3170-25G APOSPC3170-5G
Etil Clorodifluoroacetato 98%
Etil Clorodifluoroacetato
Fórmula: C₄H₅ClF₂O₂
Peso Molecular: 158.53 g/mol
Ponto de ebulição: 96…97 °C
Densidade: 1.252 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013662
Número CAS: 383-62-0
EINECS: 206-850-0
UN: 2924
ADR: 3+8 II