Print…
Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3169-1G PC3169-250MG PC3169-5G
APOSPC3169-1GEA 63.8 EUR
APOSPC3169-1G APOSPC3169-250MG APOSPC3169-5G
Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate 99%
Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Fórmula: C₁₀H₆ClF₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 78…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00178758
Número CAS: 175277-73-3