Print…
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-2-fluorobenzene, 3-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
PC3168-1G PC3168-5G PC3168-25G
APOSPC3168-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3168-1G APOSPC3168-5G APOSPC3168-25G
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅Br₂F
Peso Molecular: 267.92 g/mol
Ponto de ebulição: 60 °C/0.1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09842442
Número CAS: 149947-16-0
UN: 3261
ADR: 8 III