Print…
Bromofluoroacetato de Etilo 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Bromofluoroacetic ethyl ester, Ethylbromofluoroacetate
PC3164-100G PC3164-25G
APOSPC3164-100GEA 197 EUR
APOSPC3164-100G APOSPC3164-25G
Bromofluoroacetato de Etilo 98%
Bromofluoroacetato de Etilo
Versatile fluorinated building block. Intermediate for the synthesis of 2-fluoro-3-hydroxy esters, 2-fluoro-3-keto esters and ethyl 2-fluoroalkanoates, ask for references.
Fórmula: BrFCHCOOCH₂CH₃
Ponto de ebulição: 154 °C
Densidade: 1,565 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042095
Número CAS: 401-55-8
EINECS: 206-928-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III