Print…
Bromodifluoroacetato de Etilo 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethyl 2-bromo-2,2-difluoroacetate, Bromodifluoroacetic ethyl ester
PC3162-50G PC3162-250G PC3162-500G
APOSPC3162-50GEA 21.9 EUR
APOSPC3162-50G APOSPC3162-250G APOSPC3162-500G
Bromodifluoroacetato de Etilo 98%
Bromodifluoroacetato de Etilo
Treatment of the Reformatsky reagent with aldehydes and ketones affords 2,2-difluoro-3-hydroxy esters. Please enquire for references and other data for this item.
Fórmula: BrF₂CCOOCH₂CH₃
Peso Molecular: 202.98 g/mol
Ponto de ebulição: 112 °C/700mmHg
Densidade: 1.583 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042069
Número CAS: 667-27-6
EINECS: 211-567-0
UN: 2924
ADR: 3+8 II