Print…
Ethyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
PC3161E-1G PC3161E-5G
APOSPC3161E-1GEA 26.1 EUR
APOSPC3161E-1G APOSPC3161E-5G
Ethyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Fórmula: C₈H₈F₃N₃O₂
Peso Molecular: 235.17 g/mol
Ponto de Fusão: 179…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052070
Número CAS: 149771-09-5