Print…
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate
PC3161-100G PC3161-250G PC3161-25G PC3161-500G
APOSPC3161-100GEA 55.1 EUR
APOSPC3161-100G APOSPC3161-250G APOSPC3161-25G APOSPC3161-500G
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate 97%
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
Fórmula: C₆H₈F₃NO₂
Peso Molecular: 183.13 g/mol
Ponto de ebulição: 83…85 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 24…26 °C
Densidade: 1.245 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068195
Número CAS: 372-29-2
UN: 3259
ADR: 8 III