1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC3156-10G
PC3156-25G
PC3156-5G
APOSPC3156-10GEA
33.5
EUR
APOSPC3156-10G
APOSPC3156-25G
APOSPC3156-5G
1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate 95%
1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate
Fórmula:
C₁₅H₈F₂₀O₂ Ponto de ebulição: 110 °C/0,05mmHg Ponto de Fusão: 36…38 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00042111 Número CAS: 41123-44-8 EINECS: 255-230-6 |