Print…
1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3154-100G PC3154-25G PC3154-5G
APOSPC3154-100GEA 800 EUR
APOSPC3154-100G APOSPC3154-25G APOSPC3154-5G
1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate 95%
1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate
Fórmula: C₁₄H₆F₂₀O₂
Ponto de ebulição: 115 °C/1mmHg
Ponto de Fusão: 44…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042112
Número CAS: 4998-38-3
EINECS: 225-659-3