Print…
2,4-Dimethoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC31485-1G PC31485-5G
APOSPC31485-1GEA 145 EUR
APOSPC31485-1G APOSPC31485-5G
2,4-Dimethoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
2,4-Dimethoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₉H₁₀F₃NO₂
Ponto de Fusão: 78…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 228401-47-6