Fluorocyclopentane
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC3147-25G
PC3147-5G
APOSPC3147-25GEA
693
EUR
APOSPC3147-25G
APOSPC3147-5G
Fluorocyclopentane
Fluorocyclopentane
Fórmula:
C₅H₉F Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08059532 Número CAS: 1481-36-3 UN: 1993 ADR: 3 II |