Print…
2-Quinolin-2-yl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC3146-25G PC3146-5G PC3146-1G
APOSPC3146-25GEA 1260 EUR
APOSPC3146-25G APOSPC3146-5G APOSPC3146-1G
2-Quinolin-2-yl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanol
Fórmula: C₁₈H₁₄F₃NO
Ponto de Fusão: 103…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03424492
Número CAS: 502625-52-7