Print…
6-Fluoro-4H-benzo[1,3]dioxine-8-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC31428-1G PC31428-10G
APOSPC31428-1GEA 136 EUR
APOSPC31428-1G APOSPC31428-10G
6-Fluoro-4H-benzo[1,3]dioxine-8-carboxylic acid
6-Fluoro-4H-benzo[1,3]dioxine-8-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₇FO₄
Ponto de Fusão: 180…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02681981
Número CAS: 321309-28-8