Print…
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3142-100G PC3142-25G PC3142-5G PC3142-500G
APOSPC3142-100GEA 62.5 EUR
APOSPC3142-100G APOSPC3142-25G APOSPC3142-5G APOSPC3142-500G
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄ClFO₂
Peso Molecular: 174.56 g/mol
Ponto de Fusão: 148…157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00665762
Número CAS: 394-30-9