Print…
4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC31334-1G PC31334-5G
APOSPC31334-1GEA 209 EUR
APOSPC31334-1G APOSPC31334-5G
4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate 95%
4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Ponto de Inflamação: 69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00829056
Número CAS: 78950-29-5