Print…
Dodecafluorosuberic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3132T-25G PC3132T-5G
APOSPC3132T-25GEA 125 EUR
APOSPC3132T-25G APOSPC3132T-5G
Dodecafluorosuberic acid 98%
Dodecafluorosuberic acid
Fórmula: C₈H₂F₁₂O₄
Ponto de ebulição: >250 °C
Ponto de Fusão: 133…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153146
Número CAS: 678-45-5
UN: 3261
ADR: 8,III