Print…
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl Methacrylate, Methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl ester
PC3132F-5G PC3132F-25G
APOSPC3132F-5GEA 72.5 EUR
APOSPC3132F-5G APOSPC3132F-25G
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate
Prone to polymerisation, may require distillation if not used within 3 months
Fórmula: C₁₁H₈F₁₂O₂
Ponto de ebulição: 112 °C/40mmHg
Densidade: 1,536 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00080658
Número CAS: 2261-99-6