Print…
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3123-250MG PC3123-1G
APOSPC3123-250MGEA 63.8 EUR
APOSPC3123-250MG APOSPC3123-1G
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
Fórmula: C₇H₆F₃N₃O
Ponto de Fusão: 183…185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00219948
Número CAS: 175204-85-0