Print…
2-[(3-Fluorobenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
PC31223-1G PC31223-250MG
APOSPC31223-1GEA 96 EUR
APOSPC31223-1G APOSPC31223-250MG
2-[(3-Fluorobenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyde
2-[(3-Fluorobenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₁₄H₁₀FNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00117030
Número CAS: 219539-49-8