Print…
1,6-Divinylperfluorohexane 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3120-1G PC3120-25G PC3120-100G
APOSPC3120-1GEA 0 EUR
APOSPC3120-1G APOSPC3120-25G APOSPC3120-100G
1,6-Divinylperfluorohexane 99%
1,6-Divinylperfluorohexane
Fórmula: C₁₀H₆F₁₂
Ponto de ebulição: 83,5 °C/43mmHg
Densidade: 1,332 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077521
Número CAS: 1800-91-5