Print…
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3116G-250MG PC3116G-1G
APOSPC3116G-250MGEA 58 EUR
APOSPC3116G-250MG APOSPC3116G-1G
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline 97%
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline
Fórmula: C₁₁H₅F₆NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153141
Número CAS: 237076-72-1