Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Bis(trifluoromethyl)pyrazole
PC3116B-1G PC3116B-5G
APOSPC3116B-1GEA 22 EUR
APOSPC3116B-1G APOSPC3116B-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₅H₂F₆N₂
Peso Molecular: 204.07 g/mol
Ponto de ebulição: 148
Ponto de Fusão: 83…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153672
Número CAS: 14704-41-7