Print…
3',5'-Bis(trifluoromethyl)propiophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one
PC3116-5G PC3116-25G PC3116-100G
APOSPC3116-5GEA 21.9 EUR
APOSPC3116-5G APOSPC3116-25G APOSPC3116-100G
3',5'-Bis(trifluoromethyl)propiophenone 98%
3',5'-Bis(trifluoromethyl)propiophenone
Fórmula: C₁₁H₈F₆O
Ponto de ebulição: 72 °C/7mmHg
Densidade: 1,379 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009911
Número CAS: 85068-34-4
EINECS: 285-296-1