Print…
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3115M-1G PC3115M-5G
APOSPC3115M-1GEA 61.1 EUR
APOSPC3115M-1G APOSPC3115M-5G
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea 98%
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Fórmula: C₉H₆F₆N₂S
Ponto de Fusão: 168…172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041172
Número CAS: 175277-17-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III