Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-isothiocyanatobenzene, 1-Isothiocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3115B-100G PC3115B-25G PC3115B-5G
APOSPC3115B-100GEA 255 EUR
APOSPC3115B-100G APOSPC3115B-25G APOSPC3115B-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Fórmula: C₉H₃F₆NS
Peso Molecular: 271.19 g/mol
Ponto de ebulição: 109…110 °C/35mmHg
Densidade: 1.485 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040838
Número CAS: 23165-29-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III