Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisocyanate, Isocyanic Acid 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Ester
PC3115A-25G PC3115A-5G
APOSPC3115A-25GEA 281 EUR
APOSPC3115A-25G APOSPC3115A-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₉H₃F₆NO
Peso Molecular: 255.12 g/mol
Ponto de ebulição: 62 °C/2mmHg
Densidade: 1.476 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 67 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013559
Número CAS: 16588-74-2
UN: 2206
ADR: 6.1 III