Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3114L-1G PC3114L-500MG
APOSPC3114L-1GEA 46.4 EUR
APOSPC3114L-1G APOSPC3114L-500MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fórmula: C₁₁H₉F₆NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00061309
Número CAS: 237076-69-6