Print…
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3113G-100G PC3113G-1KG PC3113G-25G
APOSPC3113G-100GEA 0 EUR
APOSPC3113G-100G APOSPC3113G-1KG APOSPC3113G-25G
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃(CF₃)₂)CH₂COOH
Ponto de Fusão: 121…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009908
Número CAS: 85068-33-3
EINECS: 285-295-6