Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylenol
PC3112-100G PC3112-25G
APOSPC3112-100GEA 132 EUR
APOSPC3112-100G APOSPC3112-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol
Fórmula: C₈H₄F₆O
Ponto de ebulição: 97…98 °C/50mmHg
Ponto de Fusão: 20…21 °C
Densidade: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000386
Número CAS: 349-58-6
EINECS: 206-488-3