Print…
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3111-250MG PC3111-1G PC3111-5G
APOSPC3111-250MGEA 87 EUR
APOSPC3111-250MG APOSPC3111-1G APOSPC3111-5G
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Fórmula: C₁₆H₁₂F₃NO₂
Ponto de Fusão: 193…196 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03424486
Número CAS: 502625-50-5