Print…
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Nitro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene, 1-Nitro-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3108W-1G PC3108W-5G
APOSPC3108W-1GEA 43.7 EUR
APOSPC3108W-1G APOSPC3108W-5G
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene 97%
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene
Fórmula: C₈H₃F₆NO₂
Peso Molecular: 259.11 g/mol
Ponto de ebulição: 70…75 °C/15mmHg
Densidade: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236674
Número CAS: 320-88-7